3-(Difluorometoxi)benzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26580.03 H26580.06
H26580.03EA 98 EUR
H26580.03 H26580.06
3-(Difluorometoxi)benzaldehído ≥97%
3-(Difluorometoxi)benzaldehído
Purity: 97% CAS No.: 85684-61-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 MDL No.: MFCD00236222
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236222
Núm. CAS: 85684-61-3
EINECS: None