4-(Trifluorometoxi)benzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
293500100 293500010
ACRO293500100EA 127 EUR
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído 99%
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 80 °C (16 mmHg)
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041530
Núm. CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %