4-(Trifluorometoxi)benzaldehído 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10671.14
A10671.06
A10671.14EA
167
EUR
A10671.14
A10671.06
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído 96%
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Purity: 96%
CAS No.: 659-28-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 93°/27mm
Beilstein Reference: 1949135
MDL No.: MFCD00041530
Formula:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190,12 g/mol Pto. Ebullición: 93 °C (27 mmHg) Densidad: 1,331 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041530 Núm. CAS: 659-28-9 EINECS: 211-531-4 |