6-Fluoroveratraldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21202.03
B21202.06
B21202.14
B21202.03EA
49
EUR
B21202.03
B21202.06
B21202.14
6-Fluoroveratraldehído ≥98%
6-Fluoroveratraldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 71924-62-4
Molecular Formula: C9H9FO3
Formula Weight: 184.17
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 2109343
Formula:
C₉H₉FO₃ Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061108 Núm. CAS: 71924-62-4 |