Tetrafluoroisoftalonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
B21599.03
B21599.06
B21599.14
B21599.03EA
42.6
EUR
B21599.03
B21599.06
B21599.14
Tetrafluoroisoftalonitrilo ≥97%
Tetrafluoroisoftalonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 2377-81-3
Molecular Formula: C8F4N2
Formula Weight: 200.10
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 6925899
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013290
Formula:
C₈F₄N₂ MW: 200,1 g/mol Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013290 Núm. CAS: 2377-81-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |