Cloruro de 2,4,6-trifluorobenzoilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 54.2 EUR
B20323.03 B20323.06
Cloruro de 2,4,6-trifluorobenzoilo ≥97%
Cloruro de 2,4,6-trifluorobenzoilo
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Formula: C₇H₂ClF₃O
Pto. Ebullición: 167…168 °C
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 1,499
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070810
Núm. CAS: 79538-29-7
UN: 1760
ADR: 8,II