Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10651.06 A10651.14
A10651.06EA 52.6 EUR
A10651.06 A10651.14
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 35730-09-7 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 81-83°/14mm Beilstein Reference: 2046666 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009929
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (14 mmHg)
Densidad: 1.425
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009929
Núm. CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 3265
ADR: 8 II