Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A11286.22 A11286.06 A11286.14
A11286.22EA 212 EUR
A11286.22 A11286.06 A11286.14
Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 18063-02-0 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.4988 Boiling Point: 72-77°/13mm Beilstein Reference: 639438 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000659
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Pto. Ebullición: 72…77 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,407
Pto. de inflamación: 72 °C (162 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000659
Núm. CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 3265
ADR: 8,II