Cloruro de 2-fluorobenzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
153090250 153091000
ACRO153090250EA 42.6 EUR
ACRO153090250 ACRO153091000
Cloruro de 2-fluorobenzoilo 97%
Cloruro de 2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 90…92 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,32 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000656
Núm. CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %