Cloruro de 2-fluorobenzoilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Fluorobenzoyl chloride
A16096.14
A16096.22
A16096.36
A16096.14EA
39.7
EUR
A16096.14
A16096.22
A16096.36
Cloruro de 2-fluorobenzoilo ≥97%
Cloruro de 2-fluorobenzoilo
Purity: 97%
CAS No.: 393-52-2
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5365
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 636864
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000656
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Pto. Ebullición: 207 °C Pto. de fusión: 4…6 °C Densidad: 1.331 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000656 Núm. CAS: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN: 3265 ADR: 8 II |