Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-difluorobenzoylchloride
L08188.06
L08188.14
L08188.06EA
60.7
EUR
L08188.06
L08188.14
Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 76903-88-3
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 4177619
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009930
Formula:
C₇H₃ClF₂O MW: 176,55 g/mol Pto. Ebullición: 185…186 °C Densidad: 1,402 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009930 Núm. CAS: 76903-88-3 EINECS: 278-570-7 UN: 3265 ADR: 8,II |