Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21400.06
B21400.14
B21400.06EA
64.2
EUR
B21400.06
B21400.14
Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo
Purity: 98+%
CAS No.: 129714-97-2
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 4307685
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010309
Formula:
C₇H₃ClF₂O MW: 176,55 g/mol Pto. Ebullición: 173…175 °C Densidad: 1,41 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010309 Núm. CAS: 129714-97-2 UN: 3265 ADR: 8,II |