Cloruro de 3-fluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de m-fluorobenzoilo
L09152.06
L09152.14
L09152.06EA
26.6
EUR
L09152.06
L09152.14
Cloruro de 3-fluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 3-fluorobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 1711-07-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5285
Odour: Pungent
Melting Point: -30°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 636610
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000670
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158,56 g/mol Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1,320 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000670 Núm. CAS: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN: 3265 ADR: 8,II |