Cloruro de 4-fluorobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 43.7 EUR
ACRO152950250 ACRO152951000
Cloruro de 4-fluorobenzoilo 98%
Cloruro de 4-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 9
Densidad: 1.34 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000684
Núm. CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %