Cloruro de 4-fluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Fluorobenzoyl chloride
A12946.14 A12946.22 A12946.36
A12946.14EA 37 EUR
A12946.14 A12946.22 A12946.36
Cloruro de 4-fluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-fluorobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 403-43-0 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Acidic Melting Point: 10-12° Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 386215 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000684
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C
Pto. de fusión: 10…12 °C
Densidad: 1.326
Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000684
Núm. CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265