Cloruro de pentafluorobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147120050 147120250 147121000
ACRO147120050EA 53.5 EUR
ACRO147120050 ACRO147120250 ACRO147121000
Cloruro de pentafluorobenzoilo 98%
Cloruro de pentafluorobenzoilo
Formula: C₇ClF₅O
Pto. Ebullición: 158 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000657
Núm. CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %