Cloruro de pentafluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
A12420.06 A12420.14 A12420.22
A12420.06EA 66.5 EUR
A12420.06 A12420.14 A12420.22
Cloruro de pentafluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de pentafluorobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 2251-50-5 Molecular Formula: C7ClF5O Formula Weight: 230.52 Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 158-159° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000657
Formula: C₇ClF₅O
MW: 230.52 g/mol
Pto. Ebullición: 158…159 °C
Densidad: 1.668
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000657
Núm. CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265