Cloruro de pentafluorobenzoilo ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41331.0005 8.41331.0025
8.41331.0005EA 79.9 EUR
8.41331.0005 8.41331.0025
Cloruro de pentafluorobenzoilo ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de pentafluorobenzoilo
Formula: C₇ClF₅O
Pto. Ebullición: 158 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000657
Núm. CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥98.0%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 158 - 159 °C (1013 hPa)
Density 1.664 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic