Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
306350010 306350050
ACRO306350010EA 41 EUR
ACRO306350010 ACRO306350050
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo 98%
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 55…56 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,42 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052329
Núm. CAS: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %