4-Fluorobenzamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
197900050 197900250
ACRO197900050EA 39.5 EUR
ACRO197900050 ACRO197900250
4-Fluorobenzamida 98%
4-Fluorobenzamida
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154…158 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007992
Núm. CAS: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %