4-Fluorobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 106 EUR
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorobenzamida ≥98%
4-Fluorobenzamida
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154…157 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007992
Núm. CAS: 824-75-9
EINECS: 212-535-9