Pentafluorobenzamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18397.06
A18397.14
A18397.22
A18397.06EA
58.2
EUR
A18397.06
A18397.14
A18397.22
Pentafluorobenzamida ≥99%
Pentafluorobenzamida
Purity: 99%
CAS No.: 652-31-3
Molecular Formula: C7H2F5NO
Formula Weight: 211.09
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00007971
Formula:
C₇H₂F₅NO Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 146…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007971 Núm. CAS: 652-31-3 EINECS: 211-488-1 |