2-Fluorobenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
B24921.09
B24921.18
B24921.30
B24921.09EA
41.6
EUR
B24921.09
B24921.18
B24921.30
2-Fluorobenzohidrazida ≥98%
2-Fluorobenzohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 446-24-2
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00025112
Formula:
C₇H₇FN₂O Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025112 Núm. CAS: 446-24-2 |