2-Fluorobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16133.06
A16133.14
A16133.06EA
15
EUR
A16133.06
A16133.14
2-Fluorobenzoato de metilo ≥98%
2-Fluorobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 394-35-4
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Aromatic
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 1862493
MDL No.: MFCD00017913
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. Ebullición: 109…110 °C (35 mmHg) Densidad: 1,210 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017913 Núm. CAS: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |