2-Nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 84.2 EUR
B23009.14 B23009.22
2-Nitrobenzoato de metilo ≥98%
2-Nitrobenzoato de metilo
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. Ebullición: 275 °C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,285
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007136
Núm. CAS: 606-27-9
EINECS: 210-111-8