3-Fluorobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
L07984.09
L07984.18
L07984.09EA
21.6
EUR
L07984.09
L07984.18
3-Fluorobenzoato de etilo ≥98%
3-Fluorobenzoato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 451-02-5
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Recognizable
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 2045876
MDL No.: MFCD00000336
Formula:
C₉H₉FO₂ Pto. Ebullición: 208 °C Densidad: 1,136 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000336 Núm. CAS: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |