3-Nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15155.18
A15155.30
A15155.18EA
43.2
EUR
A15155.18
A15155.30
3-Nitrobenzoato de metilo ≥98%
3-Nitrobenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 618-95-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 279°
MDL No.: MFCD00007250
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. Ebullición: 279 °C Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007250 Núm. CAS: 618-95-1 EINECS: 210-573-0 |