4-Fluorobenzoato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 18 EUR
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
4-Fluorobenzoato de etilo 99%
4-Fluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 1.14 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000351
Núm. CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Índice Merck: 13,04198
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %