4-Fluorobenzoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
B21484.06
B21484.14
B21484.22
B21484.06EA
31
EUR
B21484.06
B21484.14
B21484.22
4-Fluorobenzoato de etilo ≥99%
4-Fluorobenzoato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 451-46-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Recognizable
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 1866794
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00000351
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Pto. Ebullición: 209…210 °C Pto. de fusión: 25…27 °C Densidad: 1.146 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000351 Núm. CAS: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 Índice Merck: 13,04198 |