4-Fluorobenzoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
B21504.06 B21504.14 B21504.22
B21504.06EA 42.2 EUR
B21504.06 B21504.14 B21504.22
4-Fluorobenzoato de metilo ≥97%
4-Fluorobenzoato de metilo
Purity: 97% CAS No.: 403-33-8 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Aromatic Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 2085925 MDL No.: MFCD00017959
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 195…197 °C
Densidad: 1,192
Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017959
Núm. CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7