4-Nitrobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
A12928.22
A12928.36
A12928.22EA
49.3
EUR
A12928.22
A12928.36
4-Nitrobenzoato de metilo ≥99%
4-Nitrobenzoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 619-50-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1912198
Formula:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Pto. de fusión: 95…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007350 Núm. CAS: 619-50-1 EINECS: 210-599-2 |