Ácido 4-amino-2-fluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
PC9751-25G PC9751-100G
APOSPC9751-25GEA 49.3 EUR
APOSPC9751-25G APOSPC9751-100G
Ácido 4-amino-2-fluorobenzoico
Ácido 4-amino-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₆FNO₂
Número MDL: MFCD01569397
Núm. CAS: 446-31-1