Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22100.06
B22100.14
B22100.06EA
69.7
EUR
B22100.06
B22100.14
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 7304-32-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1912835
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol Pto. de fusión: 142…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134238 Núm. CAS: 7304-32-7 |