Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26168.03
H26168.06
H26168.03EA
21.2
EUR
H26168.03
H26168.06
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 403-21-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 173-176°
MDL No.: MFCD01862092
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol Pto. de fusión: 173…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862092 Núm. CAS: 403-21-4 |