Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 72.1 EUR
H26830.03 H26830.09
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico ≥97%
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116018
Núm. CAS: 773873-26-0
EINECS: None