Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25597.06
B25597.14
B25597.06EA
78.8
EUR
B25597.06
B25597.14
Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 178974-97-5
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD02258905
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Pto. de fusión: 193…195 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258905 Núm. CAS: 178974-97-5 |