Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26179.03
H26179.06
H26179.03EA
27.6
EUR
H26179.03
H26179.06
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico ≥99%
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 395-82-4
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD00673010
Formula:
C₈H₇FO₃ Pto. de fusión: 134…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673010 Núm. CAS: 395-82-4 |