Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26134.MD
H26134.03
H26134.MDEA
46.8
EUR
H26134.MD
H26134.03
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico 95%
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico
Purity: 95%
CAS No.: 214917-68-7
Molecular Formula: C7H4F2O3
Formula Weight: 174.10
Melting Point: 170-171° dec.
MDL No.: MFCD03094500
Formula:
C₇H₄F₂O₃ Pto. de fusión: 170…171 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094500 Núm. CAS: 214917-68-7 EINECS: None |