Ácido 5-fluorosalicílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21751.03
B21751.06
B21751.03EA
61.3
EUR
B21751.03
B21751.06
Ácido 5-fluorosalicílico ≥97%
Ácido 5-fluorosalicílico
Purity: 97%
CAS No.: 345-16-4
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2209120
Formula:
C₇H₅FO₃ Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002456 Núm. CAS: 345-16-4 EINECS: 206-455-3 |