Ácido 4-fluorosalicílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24992.03
B24992.06
B24992.03EA
39
EUR
B24992.03
B24992.06
Ácido 4-fluorosalicílico ≥98%
Ácido 4-fluorosalicílico
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Formula:
C₇H₅FO₃ Pto. de fusión: 186…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153168 Núm. CAS: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |