Ácido 3-((Trifluorometil)tio)benzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19975.03
A19975.06
A19975.03EA
58.8
EUR
A19975.03
A19975.06
Ácido 3-((Trifluorometil)tio)benzoico ≥97%
Ácido 3-((Trifluorometil)tio)benzoico
Purity: 97%
CAS No.: 946-65-6
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Melting Point: 71-74°
MDL No.: MFCD00236337
Formula:
C₈H₅F₃O₂S Pto. de fusión: 71…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236337 Núm. CAS: 946-65-6 |