Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26175.03
H26175.06
H26175.03EA
33.7
EUR
H26175.03
H26175.06
Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico ≥97%
Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 124700-41-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD03094517
Formula:
C₇H₄FIO₂ Pto. de fusión: 162…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094517 Núm. CAS: 124700-41-0 |