1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluorometoxi)iodobenceno
B23628.03
B23628.06
B23628.14
B23628.03EA
13.8
EUR
B23628.03
B23628.06
B23628.14
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98%
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno
Purity: 98%
CAS No.: 103962-05-6
Molecular Formula: C7H4F3IO
Formula Weight: 288.01
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5033
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 6193794
MDL No.: MFCD00042411
Formula:
C₇H₄F₃IO MW: 288.01 g/mol Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mmHg) Densidad: 1.909 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042411 Núm. CAS: 103962-05-6 |