Isocianato de 2,4-difluorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12415.06
A12415.14
A12415.22
AB115939.0005
A12415.06EA
50
EUR
A12415.06
A12415.14
A12415.22
ABCRAB115939.0005
Isocianato de 2,4-difluorofenilo ≥98%
Isocianato de 2,4-difluorofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 59025-55-7
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.11
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 64-66°/10mm
Beilstein Reference: 2831577
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001997
Formula:
C₇H₃F₂NO Pto. Ebullición: 64…66 °C (10 mmHg) Densidad: 1,310 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001997 Núm. CAS: 59025-55-7 UN: 3080 ADR: 6.1,II |