Isocianato de 2,5-difluorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
L15996.03
L15996.MD
L15996.03EA
45
EUR
L15996.03
L15996.MD
Isocianato de 2,5-difluorofenilo ≥98%
Isocianato de 2,5-difluorofenilo
Purity: 98%
CAS No.: 39718-32-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 78°/33mm
Beilstein Reference: 2091753
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00013843
Formula:
C₇H₃F₂NO MW: 155.1 g/mol Pto. Ebullición: 78 °C (33 mmHg) Densidad: 1.323 Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013843 Núm. CAS: 39718-32-6 UN: 3080 ADR: 6.1 II |