Isocianato de 2-fluorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
A17466.03
A17466.06
A17466.14
A17466.03EA
27.8
EUR
A17466.03
A17466.06
A17466.14
Isocianato de 2-fluorofenilo ≥98%
Isocianato de 2-fluorofenilo
Purity: 98%
CAS No.: 16744-98-2
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5125
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/10mm
Beilstein Reference: 1210127
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001996
Formula:
C₇H₄FNO MW: 137.11 g/mol Pto. Ebullición: 56…58 °C (10 mmHg) Densidad: 1.221 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001996 Núm. CAS: 16744-98-2 EINECS: 240-804-0 UN: 3080 ADR: 6.1 II |