Isocianato de 4-fluorofenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
119600050 119600250
ACRO119600050EA 59.3 EUR
ACRO119600050 ACRO119600250
Isocianato de 4-fluorofenilo 99%
Isocianato de 4-fluorofenilo
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Pto. Ebullición: 42…47 °C (1 mmHg)
Densidad: 1.206 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002023
Núm. CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %