Isotiocianato de 2,4-difluorofenilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Difluoro-4-isotiocianatobenceno
B20204.03
B20204.06
B20204.03EA
33.3
EUR
B20204.03
B20204.06
Isotiocianato de 2,4-difluorofenilo 96%
Isotiocianato de 2,4-difluorofenilo
Purity: 96%
CAS No.: 141106-52-7
Molecular Formula: C7H3F2NS
Formula Weight: 171.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 98-99°/30mm
Beilstein Reference: 6919744
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041044
Formula:
C₇H₃F₂NS MW: 171.17 g/mol Pto. Ebullición: 98…99 °C (30 mmHg) Densidad: 1.349 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041044 Núm. CAS: 141106-52-7 EINECS: 624-035-1 |