Isotiocianato de 2-fluorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A18314.06
A18314.14
A18314.06EA
52
EUR
A18314.06
A18314.14
Isotiocianato de 2-fluorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2-fluorofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 38985-64-7
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.6254
Boiling Point: 103-104°/12mm
Beilstein Reference: 4176581
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004800
Formula:
C₇H₄FNS MW: 153,18 g/mol Pto. Ebullición: 103…104 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 24…26 °C Densidad: 1,248 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004800 Núm. CAS: 38985-64-7 EINECS: 254-237-1 UN: 2922 ADR: 8,III |