Isotiocianato de 3-fluorofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
B25001.06 B25001.14
B25001.06EA 53.8 EUR
B25001.06 B25001.14
Isotiocianato de 3-fluorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 3-fluorofenilo
Purity: 97+% CAS No.: 404-72-8 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.6200 Odour: Pungent Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 2081172 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004804
Formula: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Pto. Ebullición: 227 °C
Densidad: 1,270
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004804
Núm. CAS: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8,III